Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
Aceton
Hořlavý
Dráždivý
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Scharlau
Aceton
Dodavatel:  Scharlau
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Aceton
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Číslo CAS:67-64-1
  • Vzorec:CH₃COCH₃
  • MDL číslo:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08
  • Merck Index:13,00067
  • Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95,4 °C
  • Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:<–20 °C (ot. pohárek)
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-662-2
  • REACH:01-2119471330-49
Specifications for Product Family
Specifikace
Specifikace
  • Catalog No:
  • SCARAC03081000
  • SCARAC03082500
  • Environmentally Preferable:
  • Safer Human and Environmental Health
  • Safer Human and Environmental Health
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 2865
    Glass bottle
    1.000 mL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL
    Specifikace:
      Safer Human and Environmental Health
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCARAC03081000
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certifikát ochrany životního prostředí
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health
  • 5096
    Glass bottle
    2,5 L
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specifikace:
      Safer Human and Environmental Health
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SCARAC03082500
    Environmentally Preferable
    Safer Human and Environmental Health
    Certifikát ochrany životního prostředí
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Safer Human and Environmental Health