ContactUsLinkComponent
Kyselina octová 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Kyselina octová 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Catalog # REGECH21001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
undefined
Kyselina octová 1 mol/l (1 N) volumetric solution
Catalog # REGECH21001
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152