Dibenzothiophene
Katalogové číslo EHERC20727000
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:332 °C (1013 hPa)
Bod tání:95…98 °C
Hustota:1,1295 g/cm³ (125 °C)
Bod vzplanutí:170 °C
EINECS:205-072-9
Číslo CAS:132-65-0
Vzorec:C₁₂H₈S
MDL číslo:MFCD00004969