0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Propidium iodide
Propidium iodide
Propidium iodide
Dráždivý
Propidium iodide
Katalogové číslo CAYM10009957-1
Dodavatel:
Cayman Chemical
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Dráždivý
Propidium iodide
Katalogové číslo CAYM10009957-1
Dodavatel:
Cayman Chemical
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1
Sekvence:
0001
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
EINECS:
247-081-0
:
GHS07
Číslo CAS:
25535-16-4
Vzorec:
C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL číslo:
MFCD00011921
Detaily produktu