Uhličitan sodný concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 4683.
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- Sekvence:0501
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (N):0.099-0.101
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:207-838-8
Číslo CAS:497-19-8
Vzorec:Na₂CO₃
MDL číslo:MFCD00003494