Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Inverted Digital Microscope, Axiovert 5
Dodavatel:   ZEISS
Accessories for Inverted Digital Microscope, Axiovert 5
Dodavatel:  ZEISS
Certifikáty
Accessories for Inverted Digital Microscope, Axiovert 5
10 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • ZEIS4255239040000
    Binocular ergotube 30 - 60°/23
    Binocular ergotube 30 - 60°/23
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4255209150000
    Binocular ergotube −2 - +28°/23
    Binocular ergotube −2 - +28°/23
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4310309190000
    Digital integrated mono camera for microscope Axiovert 5
    Digital integrated mono camera for microscope Axiovert 5
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4251469020000
    Ergo intermediate piece H = 25 mm
    Ergo intermediate piece H = 25 mm
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4251469040000
    Ergo intermediate piece H = 50 mm for optimisation of viewing height
    Ergo intermediate piece H = 50 mm for optimisation of viewing height
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4101360129100
    Labscope module multi channel DLic, for acquisition of fluorescence and transmitted light images in independent channels
    Labscope module multi channel DLic, for acquisition of fluorescence and transmitted light images in independent channels
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4310309050000
    Microscope stand Axiovert 5 TL
    Microscope stand Axiovert 5 TL
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4310309120000
    Microscope stand Axiovert 5 TL SCB
    Microscope stand Axiovert 5 TL SCB
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4251469070000
    Slider with beam splitter 20/80% for intermediate phototube
    Slider with beam splitter 20/80% for intermediate phototube
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • ZEIS4267179110000
    Slit diaphragm 3,5 mm PlasDIC for condenser (10 - 40×)
    Slit diaphragm 3,5 mm PlasDIC for condenser (10 - 40×)