Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Katalogové číslo R010
Dodavatel:   G-Biosciences
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Katalogové číslo R010
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), Glass bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)
Specifikace