Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l), Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo E521-100ML
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
Katalogové číslo E521-100ML
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
VWR® Sodium Acetate Buffer 3,0 M Solution, pH 5,2
Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l), Plastic bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
  • DNase-free
  • RNase-free
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Sodium acetate buffer solution pH 5.2 (3 mol/l)
Specifikace