ContactUsLinkComponent
Lecithin ∼90% (from soy bean)
Lecithin ∼90% (from soy bean)
Katalogové číslo A2218.0100
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  
Lecithin ∼90% (from soy bean)
Katalogové číslo A2218.0100
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace
O tomto produktu
 :
EINECS:310-129-7
Číslo CAS:8030-76-0
MDL číslo:MFCD00147406