0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
1582716.
:
USP
:
Recombinant CHO Phospholipase B- like 2 Protein (PLBL2) [HIS]
1582716.
:
USP
:
Bal.:
100 µl
Formulář:
Liquid
Barva:
Colourless