0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
6-OG488 acid
6-OG488 acid ≥95% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, 6-isomer]
6-OG488 acid ≥95% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, 6-isomer]
6-OG488 acid ≥95% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, 6-isomer]
Catalog # AATB712
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Rozbalit obrázek
6-OG488 acid ≥95% [equivalent to Oregon Green® 488 carboxylic acid, 6-isomer]
Catalog # AATB712
Supplier:
AAT BIOQUEST
CAS Number:
Specifications
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
Specifications
About this item
Product Details
:
CAS Number:
195136-53-9
Product Details