0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Biotin acid
Biotin acid, ReadiView™ biodetection
Biotin acid, ReadiView™ biodetection
Dráždivý
Biotin acid, ReadiView™ biodetection
Katalogové číslo AATB3050
Dodavatel:
AAT Bioquest
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Dráždivý
Biotin acid, ReadiView™ biodetection
Katalogové číslo AATB3050
Dodavatel:
AAT Bioquest
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
25 mg
Sekvence:
2315
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Detaily produktu