0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tide Fluor™ 3 azide
Tide Fluor™ 3 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Irritant
Tide Fluor™ 3 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Catalog # AATB2254
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
Tide Fluor™ 3 azide, Tide Fluor™ fluorescent probe
Catalog # AATB2254
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
:
526.59 g/mol
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details