0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Digoxigenin-11-dUTP
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM for PCR
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM for PCR
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM for PCR
AATB17012
:
AAT Bioquest
:
Digoxigenin-11-dUTP 1 mM for PCR
AATB17012
:
AAT Bioquest
:
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
25 Nmo
Sekvence:
0311
:
:
1132.87 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
129030-36-0