0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
AATB14025
:
AAT Bioquest
:
FCB [Fluorescein di-beta-D-cellobioside]
AATB14025
:
AAT Bioquest
:
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
1 mg
Sekvence:
2070
:
:
980.87 g/mol
:
5,II
:
GHS07