Orders LinkContactUsLinkComponent
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
10 mL
Katalogové číslo AATB20012
Dodavatel:   AAT Bioquest
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
Katalogové číslo AATB20012
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
ReadiUse™ Mammalian Cell Lysis Buffer *5X*
10 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 mL
Product Details & Documents
All our ReadiUse™ reagents require minimal hands-on time.
  • 5x concentrated
This mammalian cell lysis buffer just require a simple 5-fold dilution..
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 mL
Specifikace