Orders LinkContactUsLinkComponent
Courier Case
Courier Case
Courier case, 11 L, 415×245×320 mm, Modrá/černá, 325×160×215 mm
Katalogové číslo DLTTB100040
Dodavatel:   DELTA T
Courier Case
Katalogové číslo DLTTB100040
Dodavatel:  DELTA T
Courier Case
Courier case, 11 L, 415×245×320 mm, Modrá/černá, 325×160×215 mm
Přejít na:
Price
21 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Courier case suitable for 3,5 pairs of TempShell elements or combinations of elements and TempShell frames. Robust plastic case with vacuum insulation, lock with 'butterfly' closures. Shoulder strap, carrying handle on the lid, sealable and washable plastic interior.
Weight: 5,98 kg.
Specifikace
  • Kapacita:
    11 L
  • Barva:
    Modrá/černá
  • Popis:
    Courier case
  • Š×H×V vnějš.:
    415×245×320 mm
  • Š×H×V vnitř.:
    325×160×215 mm