Orders LinkContactUsLinkComponent
LysoBrite™ Deep Red
LysoBrite™ Deep Red, 500 Tests, 500 Tests
Katalogové číslo AATB22646
Dodavatel:   AAT Bioquest
LysoBrite™ Deep Red
Katalogové číslo AATB22646
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
LysoBrite™ Deep Red
LysoBrite™ Deep Red
LysoBrite™ Deep Red, 500 Tests, 500 Tests
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 Tests
Product Details & Documents
Lysosomes are cellular organelles which contain acid hydrolase enzymes to break up waste materials and cellular debris.
  • Lysosome-Specific Dye
  • Long-Term Use
  • Low Cytotoxicity
 : For research use only.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 Tests
  • Popis:
    LysoBrite™ Deep Red
  • Testů v kitu:
    500 Tests
  • Cat. No.:
    AATB22646
  • Čistota:
    95%