Orders LinkContactUsLinkComponent
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
Katalogové číslo AATB17545
Dodavatel:   AAT Bioquest
Nuclear Red™ LCS2
Katalogové číslo AATB17545
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2
Nuclear Red™ LCS2, 0,5 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 0,5 mL
Product Details & Documents
Our Nuclear Red™ LCS2 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-permeant dye for analyzing DNA content in living cells.
  • Cell-Permeable
  • Useful For Multicolor Imaging
  • Bright Fluorescence
5 mM DMSO Solution
 : For research use only.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    0,5 mL
  • Popis:
    Nuclear Red™ LCS2
  • Cat. No.:
    AATB17545
  • Čistota:
    90%
Specifikace