Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) 96.0-102.0%
Katalogové číslo
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) 96.0-102.0%
Katalogové číslo
Dodavatel:  
Číslo CAS:  10191-41-0
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) 96.0-102.0%
Přejít na:
Číslo CAS:  10191-41-0
Product Details & Documents
Spectrum™ Chemical vitamin E, 1 mg = 1.1 IU, USP is used as an antioxidant. All spectrum chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonyma:  (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
  • Číslo CAS:10191-41-0
  • Vzorec:C₂₉H₅₀O₂
  • MDL číslo:MFCD00072051
  • Molecular Weight:430.71
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Acidity:
    1.0 ml
  • Purity:
    96 - 102%
  • Grade:
    USP