0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
FMOC-Asp(TQ2)-OH
FMOC-Asp(TQ2)-OH for biomolecular labeling
Irritant
FMOC-Asp(TQ2)-OH for biomolecular labeling
Catalog # AATB5206
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
FMOC-Asp(TQ2)-OH for biomolecular labeling
Catalog # AATB5206
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
100 mg
Sekvence:
2440
Specifications
About this item
Product Details
:
ADR:
5,II
:
GHS07
Product Details