3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride for oligonucleotide labeling
Katalogové číslo AATB4021
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
:261.0152 g/mol
ADR:5,II
:GHS07
Číslo CAS:81742-10-1
Vzorec:C₉H₂Cl₂O₅
MDL číslo:MFCD28962732