Orders LinkContactUsLinkComponent
R-Phycoerythrin
R-Phycoerythrin
Dráždivý
Dodavatel:   AAT Bioquest
R-Phycoerythrin
Dodavatel:  AAT Bioquest
Certifikáty
R-Phycoerythrin
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
  • Číslo CAS:11016-17-4
  • MDL číslo:MFCD00081950
  • Molecular Weight:240 kDa
  • ADR:5,II
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 2070
    Plastic bottle
    1 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 3 240,00 Kč
    3 240,00 Kč
    1 * 1 mg
       3 240,00 Kč
  • 2275
    Plastic bottle
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 8 350,00 Kč
    8 350,00 Kč
    1 * 10 mg
       8 350,00 Kč
  • 2440
    Plastic bottle
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 24 290,00 Kč
    24 290,00 Kč
    1 * 100 mg
       24 290,00 Kč