0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tide Fluor™ 1 acid
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ fluorescent probe
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ fluorescent probe
Irritant
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ fluorescent probe
Catalog # AATB2238
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Expand image
Irritant
Tide Fluor™ 1 acid, Tide Fluor™ fluorescent probe
Catalog # AATB2238
Supplier:
AAT Bioquest
CAS Number:
Specifications
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
100 mg
Sekvence:
2440
Specifications
About this item
Product Details
:
ADR:
5,II
:
233.22 g/mol
:
GHS07
Product Details