ContactUsLinkComponent
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95%
Katalogové číslo AATB22046
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
undefined
3,3'-Di-n-hexyloxacarbocyanine iodide [DiOC6(3) iodide] ≥95%
Katalogové číslo AATB22046
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    25 mg
  • Sekvence:
    2315
Specifications
About this item
 :
 :572.531 g/mol
CAS Number:53213-82-4
Formula:C₂₉H₃₇IN₂O₂
MDL Number:MFCD00011954