0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Tide Quencher™ 5 CPG
Tide Quencher™ 5 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ fluorescent probe
Tide Quencher™ 5 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ fluorescent probe
AATB2078
:
AAT Bioquest
:
Tide Quencher™ 5 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ fluorescent probe
AATB2078
:
AAT Bioquest
:
Typ balení:
Plastic bottle
Bal.:
100 mg
Sekvence:
2440
:
:
5,II
:
GHS07