Dextran, M.W. 10,000 Cal-520L™ labelled
Katalogové číslo AATB20602
Dodavatel: AAT BIOQUEST
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:1 mg
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
Číslo CAS:9004-54-0
Vzorec:(C₆H₁₀O₅)n
MDL číslo:MFCD00130935