Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Dodavatel:  SI Analytics
Certifikáty
Electrode Cables
Electrode Cables
19 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Product Family Options
Koaxiální kabely pro pH elektrody (typ L)
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 662-6118
    Without connector (free end) for custom installation
    Without connector (free end) for custom installation
    01
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 280,00 Kč
    1 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 280,00 Kč
  • 662-0102
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    02
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 010,00 Kč
    2 010,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 010,00 Kč
  • 662-6193
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    03
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 010,00 Kč
    2 010,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 010,00 Kč
  • 662-6117
    R konektor
    R konektor
    04
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 460,00 Kč
    2 460,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 460,00 Kč
Single core cables for Reference electrodes ( B type)
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • 662-6124
    Electrode cable with 2 mm pole connector
    Electrode cable with 2 mm pole connector
    05
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 200,00 Kč
    1 200,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 200,00 Kč
  • 662-6119
    Electrode cable with 4 mm banana connector
    Electrode cable with 4 mm banana connector
    06
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 170,00 Kč
    1 170,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 170,00 Kč
  • SCOI285121854
    Without connector (free end) for custom installation of reference electrode plug
    Without connector (free end) for custom installation of reference electrode plug
    07
    5 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 350,00 Kč
    1 350,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 350,00 Kč
Coaxial cables for pH electrodes ( K type)
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Dostupnost
    Price
  • SCOI285120011
    Without connector (free end) for custom installation
    Without connector (free end) for custom installation
    08
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 500,00 Kč
    1 500,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 500,00 Kč
  • SCOI285120028
    Without connector (free end) for custom installation
    Without connector (free end) for custom installation
    09
    2 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 680,00 Kč
    1 680,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 680,00 Kč
  • SCOI285120036
    Without connector (free end) for custom installation
    Without connector (free end) for custom installation
    10
    3 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 920,00 Kč
    1 920,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 920,00 Kč
  • SCOI285120052
    Without connector (free end) for custom installation
    Without connector (free end) for custom installation
    11
    5 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 280,00 Kč
  • 662-0061
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    12
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 m
    1 * 1 m - 2 100,00 Kč
    2 100,00 Kč
    1 * 1 m
       2 100,00 Kč
  • SCOI285120225
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    13
    2 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 280,00 Kč
  • SCOI285120233
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    14
    3 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 550,00 Kč
    2 550,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 550,00 Kč
  • SCOI285120258
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
    15
    5 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
    2 970,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 970,00 Kč
  • 662-0062
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    16
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 100,00 Kč
    2 100,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 100,00 Kč
  • SCOI285121221
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    BNC connector for pH meters with BNC for example Hach, Orion, Mettler
    17
    2 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 280,00 Kč
    2 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 280,00 Kč
  • SCOI285121616
    S-connector, socket for cable extension
    S-connector, socket for cable extension
    19
    1 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 640,00 Kč
    2 640,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 640,00 Kč
  • SCOI285121632
    S-connector, socket for cable extension
    S-connector, socket for cable extension
    20
    3 m
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 030,00 Kč
    3 030,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 030,00 Kč