Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde solution 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Formaldehyde solution 4%, ReadiUse™ fixative reagent
2370, Plastic bottle, 50 mL
Katalogové číslo AATB20010
Dráždivý
Dodavatel:   AAT Bioquest
Formaldehyde solution 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Katalogové číslo AATB20010
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  50-00-0
Formaldehyde solution 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Formaldehyde solution 4%, ReadiUse™ fixative reagent
2370, Plastic bottle, 50 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  50-00-0
Price
3 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mL
Product Details & Documents
All our ReadiUse™ reagents require minimal hands-on time.
  • Non-reactive
  • Long-term stability
  • Minimal hands-on time
  • Ready to use
 : For research use only.
Synonyma:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Číslo CAS:50-00-0
  • Vzorec:CH₂O
  • MDL číslo:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03
  • ADR:5,II
  •  :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    50 mL
  • Sekvence:
    2370
Specifikace