Cyanine 5 alkyne ≥95% [equivalent to Cy5® alkyne]
:
:807.9 g/mol
Frequently Bought Together
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
: VWR Collection
VWR®, Nádoby na vzorky, kónické, se šroubovacím uzávěrem
: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Stříkačky jednorázové, 3dílné, HENKE-JECT®
: HENKE SASS WOLF