ContactUsLinkComponent
Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy3.5® NHS ester]
Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy3.5® NHS ester]
Katalogové číslo AATB148
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
undefined
Cyanine 3.5 monosuccinimidyl ester ≥90% [equivalent to Cy3.5® NHS ester]
Katalogové číslo AATB148
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Sekvence:
    2070
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :1291.66 g/mol