ContactUsLinkComponent
Svorky pro kónické standardní zábrusové spoje
Svorky pro kónické standardní zábrusové spoje
Catalog # BRND55646
Supplier:  Brand
undefined
Svorky pro kónické standardní zábrusové spoje
Catalog # BRND55646
Supplier:  Brand
Specifications
  • Pro NZ:
    29/32
  • Barva:
    Červený
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
POM. Nepoškrábe skleněné povrchy.
  • vynikající odolnost a stabilita
  • výborná chemická odolnost
  • provozní teplota až 150 °C