ContactUsLinkComponent
Anti-CLCA2 DNA×Pab Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CLCA2 DNA×Pab Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00009635-W01P
Supplier:  Abnova
Anti-CLCA2 DNA×Pab Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABNOH00009635-W01P
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Název antigenu:
    CLCA2 DNA×Pab
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Skladovací pufr:
    In 1X PBS, pH 7,4
  • Skladovací teplota:
    Store at –20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
  • Čištění:
    Immunoelectrophoresis (IEP)
  • Rozměry protilátky:
    200 μg
  • Bal.:
    100 µG
Specifications
About this item
Type:
Antigen: CLCA2 DNAxPab
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human