0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Bromičnan sodný
Bromičnan sodný ≥98%, TECHNICAL
Bromičnan sodný ≥98%, TECHNICAL
27734.460
:
VWR Chemicals
:
Bromičnan sodný ≥98%, TECHNICAL
27734.460
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
HDPE bucket
Bal.:
25 kg
Sekvence:
4283
Assay:
Min. 98 %
:
:
12,08736
:
381 °C
:
Ambient
:
232-160-4
:
1494
:
5.1,II
:
GHS03
:
GHS07
:
7789-38-0
:
BrNaO₃
:
MFCD00003476