About this item
Mrazničky TSX Universal Series ULT jsou vrcholem spolehlivosti, udržitelnosti a inovací, které zahrnují poznatky z více než 80 let zkušeností s cílem zlepšit každý aspekt systému. Díky aktualizacím kompresorů s proměnnou rychlostí je TSX Universal přizpůsobitelný pro všechny pracovní postupy. Jsou dostupné ve čtyřech kapacitách a mají certifikaci ENERGY STAR® s 33% zlepšením energetické účinnosti, jsou označeny ACT a jsou vyráběny v zařízení s certifikací Zero-Waste to Landfill.
- Technologie Universal V-Drive poskytuje těsnější variace špiček, rychlejší doby zotavení, snížení spotřeby energie a vylepšenou dobu stahování
- Vylepšené uživatelské rozhraní: Plně 7" kapacitní dotykový displej
- Zkrácené rychlé časy opětovného vstupu: Vylepšený port pro odlehčení tlaku umožňuje opětovné vložení za pouhých 30 sekund, což pomáhá zajistit nepřerušovaný přístup do mrazničky
- Rozšířený rozsah nastavených hodnot: -40 až -86 °C
- Univerzální napětí: Funguje na 100 až 230 V, 50/60 Hz, zefektivňuje strategie nákupu a kvalifikace od raného výzkumu a vývoje až po globální klinické studie
- Zjednodušené aktualizace: Integrovaný software zjednodušuje spouštění a integraci, usnadňuje přístup a instalaci nejnovějších aktualizací pro nepřetržitý přístup k novým funkcím
- Špičková záruka v oboru: 12 let na díly kompresoru a pět let na jednotku
Šeptající tichý hluk pod 44 dBA umožňuje TSX Universal ULT umístit kamkoli, aniž by došlo ke znečištění zvukem. Řešení integrace konektivity pomáhá monitorovat, sdílet a analyzovat data, což umožňuje efektivnější procesy a lepší výsledky výzkumu.
Začleněním zásad udržitelnosti životního prostředí do každého konstrukčního kroku je dopad těchto produktů na životní prostředí snížen již v rané fázi procesu návrhu, což pomáhá splnit náš závazek dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050 a zároveň pomáhat zákazníkům prosazovat jejich cíle v oblasti udržitelnosti. Naše strategie se zaměřuje na pět klíčových oblastí dopadu: Méně nebezpečné, méně odpadu, energeticky účinnější, zodpovědně zabalené a prodloužená životnost. Všechny TSX Universal ULT překonávají dnešní kritéria ENERGY STAR s velkým náskokem a jsou umístěny tak, aby splňovaly zpřísňující se požadavky v budoucnu.
Výběr ze čtyř kapacit: 400, 500, 600 a 700 (krabice 50,8 mm)
Specifications
- Catalog No:
- 471-1315
- 471-1316
- 471-1317
- 471-1318
- Model:
- TSX40086FA
- TSX50086FA
- TSX60086FA
- TSX70086FA
- Kat. č.:
- HERATSX40086FA
- HERATSX50086FA
- HERATSX60086FA
- HERATSX70086FA
- Elektrické napětí:
- 100 - 230 V, 50/60 Hz
- 100 - 230 V, 50/60 Hz
- 100 - 230 V, 50/60 Hz
- 100 - 230 V, 50/60 Hz
- Úroveň hluku:
- <44 dBA
- <44 dBA
- <44 dBA
- <44 dBA
- Hmotnost:
- 270 kg
- 297 kg
- 316 kg
- 347 kg