ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 38-001 Butyl Gloves
AlphaTec® 38-001 Butyl Gloves
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
AlphaTec® 38-001 Butyl Gloves
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE38-001PP/10
  • ANSE38-001PP/11
  • ANSE38-001PP/9
  • ANSE38-001PP/7
  • ANSE38-001PP/8
  • Model:
  • 38-001
  • 38-001
  • 38-001
  • 38-001
  • 38-001
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Materiál:
  • Butyl
  • Butyl
  • Butyl
  • Butyl
  • Butyl
  • Provedení:
  • Raised diamond grip
  • Raised diamond grip
  • Raised diamond grip
  • Raised diamond grip
  • Raised diamond grip
  • Typ manžety:
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Extended
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • 0,35 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCIKMPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • Sterilita:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile