Recombinant Human ITLN1 (from E. coli), His-tag
Catalog # ABNOP8986.10UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:10 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:Q8WWA0
- Název proteinu/peptidu:ITLN1