Recombinant Human PDGFC (from E. coli), His-tag
Catalog # ABNOP9015.20UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:20 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Human
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:Q9NRA1
- Název proteinu/peptidu:PDGFC
- Sekvence:235a.a.-345a.a.