Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Human PRL (from E. coli)
Recombinant Human PRL (from E. coli)
Recombinant Human PRL (from E. coli)
Catalog # ABNOP9045.50UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Human PRL (from E. coli)
Catalog # ABNOP9045.50UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Bal.:
50 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Human
Identifikační číslo genu:
P01236
Název proteinu/peptidu:
PRL
Specifications
About this item
Product Details
Product Details