0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Fish PRLR (from E. coli)
Recombinant Fish PRLR (from E. coli)
Recombinant Fish PRLR (from E. coli)
ABNOP9059.20UG
:
Abnova
:
Recombinant Fish PRLR (from E. coli)
ABNOP9059.20UG
:
Abnova
:
Bal.:
20 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Fish
Identifikační číslo genu:
Q9DE08
Název proteinu/peptidu:
PRLR