0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Mouse PSPN (from E. coli)
Recombinant Mouse PSPN (from E. coli)
Recombinant Mouse PSPN (from E. coli)
Catalog # ABNOP9066.20UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Mouse PSPN (from E. coli)
Catalog # ABNOP9066.20UG
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Bal.:
20 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Mouse
Identifikační číslo genu:
O70300
Název proteinu/peptidu:
PSPN
Specifications
About this item
Product Details
Product Details