Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Recombinant Rhesus macaque CCL5 (from E. coli)
Recombinant Rhesus macaque CCL5 (from E. coli)
Catalog # ABNOP9568.20UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  
Recombinant Rhesus macaque CCL5 (from E. coli)
Catalog # ABNOP9568.20UG
Supplier:  Abnova
CAS Number:  

Specifications

  • Bal.:
    20 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Rhesus monkey
  • Identifikační číslo genu:
    Q8HYQ1
  • Název proteinu/peptidu:
    CCL5
  • Sekvence:
    24a.a.-91a.a.

Specifications

About this item