Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Mouse CXCL12 (from E. coli)
Recombinant Mouse CXCL12 (from E. coli)
ABNOP9571.10UG
:
Abnova
:
Recombinant Mouse CXCL12 (from E. coli)
ABNOP9571.10UG
:
Abnova
:
Bal.:
10 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Mouse
Identifikační číslo genu:
P40224
Název proteinu/peptidu:
CXCL12
Sekvence:
22a.a.-89a.a.