Recombinant Human CCL19 (from E. coli), T7-tag
20 µG
Catalog # ABNOP9545.20UG
Supplier: Abnova
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Bal.:20 µG
- Zdroj:E. coli
- Cat. No.:ABNOP9545.20UG
- Sekvence:22a.a.-98a.a.
- Název proteinu/peptidu:CCL19
- Druhy:Human
- Sekvence značek:T7-tag
- Identifikační číslo genu:Q99731
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant