0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Enzymy
Recombinant Vaccinia virus capping enzyme (from E. coli)
Recombinant Vaccinia virus capping enzyme (from E. coli)
ABNOP9375.1ML
:
Abnova
:
Recombinant Vaccinia virus capping enzyme (from E. coli)
ABNOP9375.1ML
:
Abnova
:
Bal.:
1 mL
Typ enzymu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Název enzymu:
Vaccinia virus capping enzyme