0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Enzymy
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP9376.50UL
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant mRNA Cap 2'-O-methyltransferase (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP9376.50UL
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
50 µl
Typ enzymu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Název enzymu:
mRNA Cap 2'-O-methyltransferase
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu