0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Enzymy
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9380.100UL
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Expand image
Recombinant Poly(A) Polymerase (from E. coli)
Catalog # ABNOP9380.100UL
Supplier:
Abnova
CAS Number:
Specifications
Bal.:
100 µl
Typ enzymu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Název enzymu:
Poly(A) Polymerase
Specifications
About this item
Product Details
Product Details