0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Human MANF (from E. coli)
Recombinant Human MANF (from E. coli)
Recombinant Human MANF (from E. coli)
ABNOP8915.20UG
:
Abnova
:
Recombinant Human MANF (from E. coli)
ABNOP8915.20UG
:
Abnova
:
Bal.:
20 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Human
Identifikační číslo genu:
P55145
Název proteinu/peptidu:
MANF
Sekvence:
25a.a.-182a.a.