Recombinant Mouse CCL2 (from E. coli), His-tag
Catalog # ABNOP9510.20UG
Supplier: Abnova
CAS Number:
Specifications
- Bal.:20 µG
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Mouse
- Sekvence značek:His-tag
- Identifikační číslo genu:P10148
- Název proteinu/peptidu:CCL2
- Sekvence:24a.a.-148a.a.