0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Proteiny
Recombinant Human GMFB (from E. coli)
Recombinant Human GMFB (from E. coli)
Recombinant Human GMFB (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP8750.10UG
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Recombinant Human GMFB (from E. coli)
Katalogové číslo ABNOP8750.10UG
Dodavatel:
Abnova
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
10 µG
Typ proteinu/peptidu:
Recombinant
Zdroj:
E. coli
Druhy:
Human
Název proteinu/peptidu:
GMFB
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu